Läs mer
Belinostat, MedChemExpress
Produktkod. 16460956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16460956 200 mg -
16460107 50 mg 50mg
16434796 100 mg -
16403728 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16460956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10225
MedChemExpress Belinostat (PXD101; PX105684) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 27 nM in HeLa cell extracts.
Belinostat (PXD101
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Belinostat
CAS 866323-14-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14N2O4S
Kvantitet 200 mg
Synonym PXD101 PX105684
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (314.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC(/C=C/C(NO)=O)=CC=C2)=O.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 318.35
Formel vikt 318.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death