missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Belinostat (PXD-101), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belinostat |
| CAS | 414864-00-9 |
| Molekylformel | C15 H14 N2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Belinostat (PXD-101), PX 105684, PXD 101, PXD-101, 2-Propenamide, N-hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-, N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, N-Hydroxy-3-(3-phenylsulfamoylphenyl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18) |
| LEDER | ONC(=O)C=Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enehydroxamic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.35 |
| Formel vikt | 318.0674 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?