Läs mer
Belizatinib, MedChemExpress
Produktkod. 16493437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493437 50 mg -
16450296 2 mg -
16427418 10 mg -
16419897 5 mg -
16417396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17603
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Belizatinib is an oral, dual, potent inhibitor of ALK and TRKA, TRKB, and TRKC, with IC50 of 0.7 nM for wild-type recombinant ALK kinase.
Belizatinib is an oral, dual, potent inhibitor of ALK and TRKA, TRKB, and TRKC, with IC50 of 0.7 nM for wild-type recombinant ALK kinase.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Belizatinib
CAS 1357920-84-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H44FN5O3
Kvantitet 50 mg
Synonym TSR-011
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (519.27 mM)
LEDER O=C(NC1=NC2=CC=C(CN3CCC(C(C)(O)C)CC3)C=C2N1[C@H]4CC[C@@H](C(NC(C)C)=O)CC4)C5=CC=C(F)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 577.73
Formel vikt 577.73
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.