Läs mer
Kalibreringsstandarder, Bellingham and Stanley™
Produktkod. 12998574
Change view
Kvantitet:
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12998574 5-pack Paket med 5
1 options
Produktkod. 12998574 Leverantör Bellingham Stanley Leverantörsnummer 90518
 Begränsad artikel
I lager
Bellingham Stanley Kalibreringsstandarder, Kvantitet: 5 pk., Spårbarhet till NIST: Ja
Bellingham& Stanley erbjuder ett antal spårbara kalibreringsmaterial för att verifiera och kalibrera refraktometrar. AG-vätskor och kalibreringsoljor levereras i förpackningar med 5 x 5 ml glasflaskor och åtföljs av ett UKAS-kalibreringscertifikat som visar värden vid °20 C och 589,3 nm, dessa certifierade referensmaterial ger en idealisk lösning för dina refraktometerkalibreringsbehov. Quartz Control Plates (QCP) erbjuds också för att verifiera och kalibrera polarimetrar och levereras med ett Certificate of Conformity som visar värden på natrium och NIR för både vinkel- och sockervågar. Ett termiskt block finns att använda med Bellingham and Stanley ADP-polarimetrar, den innehåller den externa temperatursensorn som möjliggör användning av kvartstemperaturkompensation. QCP:er kan levereras med UKAS Certificate of Calibration som visar spårbarhet till PTB som en valfri tjänst. För andra temperaturer än °20 C finns både RI- och Brix-värden tillgängliga från tillverkarens 'webbplats.
  • RI- och Brix-värden
  • Stort urval av värden
  • 12 månaders giltighet
  • UKAS kalibreringscertifikat
  • Spårbar till NIST och ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5-pack