Läs mer
Cole-Parmer™ Kompakt/OEM bälg vakuum/tryckpump
Produktkod. 11716158 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11716158 1 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11716158 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7960004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt/OEM-bälgvakuum-/tryckpump för dina laboratorie- eller OEM-applikationer.
  • Välj mellan olika stilar.
  • Strömkraven sträcker sig från 3 till 6 VDC.
  • Dessa pumpar kommer att uppnå en vakuumnivå på 5,9 tum. Hg eller tryck upp till 6,8 psi.
  • Används för labbapplikationer där endast ett litet tryck eller vakuum behövs— idealisk för lågtrycksluftning.
Specifikationer
Max. Vakuum 5,9 tum Hg
Temperatur (engelska) Max. 113 °F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Flödeshastighet 1 l/min.
Total höjd (engelska) 1,3 tum.
Total höjd (metrisk) 33 mm
Total längd (engelska) 2,2 tum
Total längd (metrisk) 55 mm
Pumptyp Bälgpump
Luftförskjutning 0.035 cfm
Användningsområden Lågtrycksluftning
Maximalt tryck 6,8 psi, 468 mbar
Spänning 3/6 VDC