Läs mer
Beloranib (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beloranib |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.64, 499.65 |
| InChI-nyckel | ZEZFKUBILQRZCK-MJSCXXSSSA-N |
| LEDER | [H][C@@]1([C@H](OC)[C@@H](CC[C@]11CO1)OC(=O)\C=C\C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl (2E)-3-{4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}prop-2-enoate |