Läs mer
Belotecan hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belotecan hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 213819-48-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28ClN3O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CKD-602 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (53.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |