Läs mer
Belotecan Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Belotecan Hydrochloride |
| CAS | 213819-48-8 |
| Molekylformel | C25 H27 N3 O4 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-11-[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-11-[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride, (4S)- (9CI), (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-11-(2-(isopropylamino)ethyl)-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione hydrochloride, Belotecan hydrochloride, CKD 602 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O4.ClH/c1-4-25(31)19-11-21-22-17(12-28(21)23(29)18(19)13-32-24(25)30)15(9-10-26-14(2)3)16-7-5-6-8-20(16)27-22;/h5-8,11,14,26,31H,4,9-10,12-13H2,1-3H3;1H/t25-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4c(CCNC(C)C)c5ccccc5nc34)C2=O |
| IUPAC-namn | (19S)-19-ethyl-19-hydroxy-10-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4,6,8,10,15(20)-heptaene-14,18-dione;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.96 |
| Formel vikt | 469.1768 |