Beskrivning
- Möjliggör handsfree-transport
- Fästs enkelt på ett bälte eller verktygsbälte
- Höghållfast metallklämma i rostfritt stål
- Avsmalnande, slimmad design
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bärväska |
| För användning med (utrustning) | Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare |
| Bredd (engelska) | 2,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 57 mm |
| Höjd (engelska) | 2,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 69 mm |
| Djup (engelska) | 0,4 tum. |
| Djup (metriskt) | 10 mm |
| Mått (L x B) | 57.15 mm (W) x 68.58 mm (H) x 10.16 mm (D) |
| Färgkapacitet | Svart |
| Visa mer |