missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Belumosudil, MedChemExpress

Produktkod. 16479027
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479027 5 mg -
16466726 100 mg -
16442547 50 mg 50mg
16406448 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15307

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.

Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Belumosudil
CAS 911417-87-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24N6O2
Kvantitet 5 mg
Synonym KD025 SLx-2119
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (552.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(NC(C)C)COC1=CC=CC(C2=NC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)=C5C=CC=CC5=N2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 452.51
Formel vikt 452.51
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.