missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bemcentinib, MedChemExpress

Produktkod. 16438917
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438917 5 mg
16476328 10 mg
16456646 100 mg
16412447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16438917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.

Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bemcentinib
Fysisk form Solid
CAS 1037624-75-1
Färg Pink
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H34N8
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym R428 BGB324
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Molekylvikt (g/mol) 506.64
Formel vikt 506.64
Procent renhet 95.02%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.