Beskrivning
- För ISO applikationer av klass 6 till 8 (klass 1000 till 100 000)
- Extremt absorberande, mjuka och engångsservetter med lite ludd,
- Värmetålig för rengöring av högtemperaturprocessutrustning och diffusionsugnar
- Designad för CD- och magnetbandindustrin
- Anländer kvadratslagen för att främja korrekt torkningsprotokoll
- Designad för användning på känslig elektrisk utrustning i renrumsmiljöer
- Tillverkad av proprietärt 100% filamentrayon som absorberar 13 gånger sin vikt i vätska
- Aperat yta främjar partikelborttagning
Beställningsinfo
Två storlekar finns tillgängliga, i kvartsviktsstil för att främja korrekt torkningsprotokoll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | M3-servetter |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Bredd (metrisk) | 25.4 cm |
| Material | Rayon |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 6 och 8 |
| Mått (L x B) | 10 x 10 tum |
| För användning med (applikation) | Designad för användning på känslig elektrisk utrustning samt inom kompaktdisk- och magnetbandindustrin |