missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bemegride, MedChemExpress
Beskrivning
Bemegride (3-Ethyl-3-methylglutarimide) is a central nervous system stimulant and antidote for barbiturate poisoning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bemegride |
| CAS | 64-65-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-3-methylglutarimide Bemegrid |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (206.20 mM) |
| LEDER | O=C(CC(C)(CC)C1)NC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?