Läs mer
Bemesetron, MedChemExpress
Produktkod. 16468708
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16468708 10 mg
1 options
Produktkod. 16468708 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1541
MedChemExpress Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.
Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bemesetron
CAS 40796-97-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H17Cl2NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym MDL 72222
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (6.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3
Molekylvikt (g/mol) 314.21
Formel vikt 314.21
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation