Läs mer
Bemetizid (1,0 mg/ml i DMSO), TRC
Produktkod. 30010933
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30010933 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30010933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT99351X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bemetizide
CAS 1824-52-8
Molekylformel C15 H16 Cl N3 O4 S2
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
InChI formel InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
LEDER CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
IUPAC-namn 6-kloro-1,1-dioxo-3-(1-fenyletyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 401.89
Formel vikt 401.0271
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bemetizide 1 mg/mL