Läs mer
Bemetizide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bemetizide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21) |
| Formel vikt | 401.0271 |
| Procent renhet | >95% |