missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bemotrizinol, TRC

Produktkod. 30003903
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003903 100 mg
30003984 50 mg
30011258 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB131500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 187393-00-6
Molekylformel C38 H49 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 627.81
Synonym 2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol], 2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine, BEMT, Bemotrizinol, CGF 1607, FAT 70'884, Tinosorb S, Tinosorb S Aqua
IUPAC-namn 5-(2-ethylhexoxy)-2-[4-[4-(2-ethylhexoxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]phenol
LEDER CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)c2nc(nc(n2)c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)c4ccc(OC)cc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bemotrizinol
Analyt- eller komponentnamn Bemotrizinol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 627.3672
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.