Läs mer
Bempedoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16485118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485118 10 mg -
16451357 50 mg -
16425846 100 mg 100mg
16407847 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12357
MedChemExpress Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.
Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bempedoic acid
Fysisk form Solid
CAS 738606-46-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H36O5
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym ETC-1002 ESP-55016
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (290.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 344.49
Formel vikt 344.49
Procent renhet 98.0%