Läs mer
Bempedoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bempedoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O5/c1-18(2,16(21)22)13-9-5-7-11-15(20)12-8-6-10-14-19(3,4)17(23)24/h15,20H,5-14H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vikt | 344.2563 |
| Procent renhet | >95% |