Läs mer
Benactyzine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448786
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448786 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16448786 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1542A
MedChemExpress Benactyzine hydrochloride is a butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor with a Ki of 0.010 mM.
Benactyzine hydrochloride is a butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor with a Ki of 0.010 mM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benactyzine hydrochloride
CAS 57-37-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26ClNO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (412.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 50 mg/mL (137.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCN(CC)CC)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 363.88
Formel vikt 363.88
Procent renhet 99.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation