Läs mer
Benactyzine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benactyzine Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 363.1601 |