missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benactyzine N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30049488
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049488 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049488 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1826.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Benactyzine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benactyzine N-Oxide
CAS 42771-70-0
Analyt- eller komponentnamn Benactyzine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H25 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benactyzine N-Oxide, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethyloxidoamino)ethyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, N-oxide
InChI formel InChI=1S/C20H25NO4/c1-3-21(24,4-2)15-16-25-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3
LEDER CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn N,N-diethyl-2-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxyethanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 343.42
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 343.1784 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.