Läs mer
Benalaxyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benalaxyl |
| CAS | 71626-11-4 |
| Molekylformel | C20 H23 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)-, methyl ester (9CI), DL-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)-, methyl ester, (±)-Benalaxyl, Benalaxyl, Galben, Galben R 4-33 Blu, M 9834 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2,6-dimethyl-N-(2-phenylacetyl)anilino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.4 |
| Formel vikt | 325.1678 |