Läs mer
Benazepril Etylester, TRC
Produktkod. 30342753
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30342753 50 mg
1 options
Produktkod. 30342753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11981550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benazepril Ethyl Ester
CAS 103129-58-4
Molekylformel C26 H32 N2 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, ethyl ester, [S-(R*,R*)]- (9CI), Benazepril Ethyl Ester, Benazepril Related Compound G (USP), Benazepril Hydrochloride Imp. G (EP)
InChI formel InChI=1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
IUPAC-namn etyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 452.54
Formel vikt 452.2311