Learn More
Benazepril Hydrochloride, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Benazepril hydrochloride |
| CAS | 86541-74-4 |
| Analyte or Component Names | Benazepril hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C24 H28 N2 O5 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?