Läs mer
Benazeprilhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17904196
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17904196 250 mg
1 options
Produktkod. 17904196 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1229.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benazeprilhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benazepril hydrochloride
CAS 86541-74-4
Analyt- eller komponentnamn Benazepril hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
IUPAC-namn 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]ättiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 460.95
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 460,1765 g/mol