missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benazepril tert-Butyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30049234
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049234 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049234 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1229.120100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Benazepril tert-Butyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benazepril tert-Butyl Ester
CAS 109010-61-9
Analyt- eller komponentnamn Benazepril tert-Butyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C28H36N2O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetate, Benazepril tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 480.6
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 480.2624 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.