missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benazeprilat Ethyl tert-Butyl Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benazeprilat Ethyl tert-Butyl Diester |
| CAS | 859635-53-3 |
| Molekylformel | C28H36N2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3S)-3-[[(1S)-1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-25(31)19-30-24-14-10-9-13-21(24)16-18-22(26(30)32)29-23(27(33)35-28(2,3)4)17-15-20-11-7-6-8-12-20/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCC)CN(C(C=CC=C1)=C1CC[C@@H]2N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC3=CC=CC=C3)C2=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl (S)-2-(((S)-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-3-yl)amino)-4-phenylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.6 |
| Formel vikt | 480.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?