Läs mer
Benazeprilat, LoGiCal
Produktkod. 30460049
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460049 10 mg
1 options
Produktkod. 30460049 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0274.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benazeprilat
CAS 86541-78-8
Analyt- eller komponentnamn Benazeprilat
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP), Benazepril Imp. C (EP), Benazepril USP Related Compound C, Benazepril USP RC C, (2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Related Compound C, Benazepril Hydrochloride Impurity C, Benazepril Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[[(3S)-1-(karboxymetyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 396,1685 g/mol