Läs mer
Benazolin-ethyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313538
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30313538 5 ml
1 options
Produktkod. 30313538 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10450500AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benazolin-ethyl ester
CAS 25059-80-7
Analyt- eller komponentnamn Benazolin-ethyl ester
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H10 Cl N O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H10ClNO3S/c1-2-16-9(14)6-13-10-7(12)4-3-5-8(10)17-11(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CN1C(=O)Sc2cccc(Cl)c12
IUPAC-namn ethyl 2-(4-chloro-2-oxo-1,3-benzothiazol-3-yl)acetate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 271.72
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 271.007 g/mol