Läs mer
Erlab™ Bench Cabinet with Carbon Filtration
Filtertyp:
BE (Polyvalent för syror och organiska ångor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Non-ducted storage cabinet
- High level of protection
- Mobile
- Flexible
- Environmentally friendly
- Low energy consumption
- Elimination of harmful, odoros vapors
- Quiet ventilation system
- High corrosion resistance
- Lockable
- Flat packed to facilitate laboratory access
- Designed to store a wide variety of reagents used in the laboratory
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | BE (Polyvalent för syror och organiska ångor) |
| Produkttyp | Storage Cabinet |