Läs mer
Justrite™ Bänkburk för rengöring av delar och underenheter stålgul 1L
Produktkod. 11908049
Produktkod. 11908049 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 10171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.99 SEK
    971.20 SEK / Paket med 1
    Save 314.79 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 23-02-2027
Bänkburk, gulfärgat stål, 1L
  • För rengöring av små delar och underenheter i lösningsmedel
  • 24-gauge stålkonstruktion med tuff pulverlackering