Läs mer
Kern Sohn Bench Scale FKB
Produktkod. 17331653
Encompass_Preferred
Kapacitet:
6 kg
8 kg
15 kg
16 kg
30 kg
36 kg
65 kg
Läsbarhet:
0.02 g
0.05 g
0.1 g
0.2 g
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17331653
Brand: Kern Sohn FKB 8K0.05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-resolution bench scale with large weighing range and robust stainless steel weighing plate.
  • Thanks to the high resolution it is ideal for high-precision weighing in the industrial field
  • Housing with robust aluminum diecast housing trough, maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use
  • Particularly practical: thanks to the large weighing ranges and compact dimensions, you can accurately weigh heavy loads in the most restricted of spaces. Useful for determining very small weight differences, such as, for example, gas wastage, abrasion of mechanical parts, rock samples, minerals, druses, silver etc.
  • PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
  • Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of wire g/m, surface weight g/m2, or else
  • Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Kapacitet 8 kg
Läsbarhet 0.05 g
Material Stainless Steel
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.