Läs mer
Kern Sohn Bench Scale GAB
Produktkod. p-7226297
Encompass_Preferred
Kapacitet:
12 kg
15 kg, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6 kg
6 kg, 15 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17381653
Brand: Kern Sohn GAB 12K0.1N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Compact size, practical for small spaces
  • High mobility: thanks to rechargeable battery operation (optional), compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations (production, warehouse, dispatch department etc.)
  • Weighing with tolerance range (check-weighing): a visual and audible signal helps with portioning, dispensing or grading
  • Totalising of weights
  • Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Kapacitet 12 kg
Läsbarhet 0.1 g
Modell Compact
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.