Läs mer
Fisherbrand™ Bänkställ för vattenpatroner
Produktkod. 11954199 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vattenfiltrerings- och reningspatroner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11954199 Vattenfiltrerings- och reningspatroner Varje
1 options
Produktkod. 11954199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4690.00 SEK
    4584.15 SEK / Paket med 1
    Save 105.85 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för montering av fyra vattenfiltrerings- och reningspatroner. Fisherbrand™ Bänkställ för vattenpatroner har en aluminium- och plastkonstruktion för stabilitet och hållbarhet.
  • Med ställfötter och inloppskran
  • Snabbkoppling för enkel till-/frånkoppling
  • Levereras med 15/21 spets och 20/37 adapter
Specifikationer
Patronstorlek 500 mm
För användning med (utrustning) Vattenfiltrerings- och reningspatroner
Typ Bänkställ
Renhetsmätare ingår Nej