Läs mer
Wheaton™ Bänk-Top Mini-Bottle Roller Apparat
Produktkod. 10185812 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Modell:
C-modell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10185812 C-modell Varje
1 options
Produktkod. 10185812 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer W348923C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31542.00 SEK
    21013.24 SEK / Paket med 1
    Save 10528.76 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
I lager
För cellodlingsforskning eller färgningsförfaranden. Wheaton™ Bench-Top Mini-Bottle Roller Apparatus tillåter serum- och mediaflaskor, såväl som odlingsrör.
  • Rymmer flaskor 38 till 60 mm i diameter och 240 mm långa
  • Däckssatser finns tillgängliga för dubbel eller trippel kapacitet
  • Exakta och reproducerbara hastighetsjusteringar
Specifikationer
Hastighetsintervall 3 till 45 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 40 °C
Wattal 14 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 32.5 cm
Höjd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 32 cm
Vikt (metrisk) 8 kg
Modell C-modell
För användning med (applikation) För tillväxt och observation av olika cellkulturer
Förpackningsmängd 1 st.