Läs mer
Wheaton™ Bänk-Top Mini-Bottle Roller Apparat
Produktkod. p-8014258 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Modell:
C-modell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10185812
Brand: Wheaton™ W348923C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For cell cultivation research or staining procedures. Wheaton™ Bench-Top Mini-Bottle Roller Apparatus allows for serum and media bottles, as well as culture tubes.
  • Rymmer flaskor 38 till 60 mm i diameter och 240 mm långa
  • Däckssatser finns tillgängliga för dubbel eller trippel kapacitet
  • Exakta och reproducerbara hastighetsjusteringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 3 till 45 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 40 °C
Wattal 14 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 32.5 cm
Höjd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 32 cm
Vikt (metrisk) 8 kg
Modell C-modell
För användning med (applikation) För tillväxt och observation av olika cellkulturer
Förpackningsmängd 1 st.