Läs mer
Wheaton™ Bänk-Top liten flaska Roller Apparat
Produktkod. 10748771 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Modell:
C-modell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10748771 C-modell Varje
1 options
Produktkod. 10748771 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer W348924C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26701.50 SEK
    17783.93 SEK / Paket med 1
    Save 8917.57 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
För cellodlingsforskning och pilotapplikationer. Wheaton™ Bänk-Top liten flaska Roller Apparatur tillåter användning med glas eller plast rullflaskor.
  • Rymmer två flaskor 75 till 121 mm i diameter och 290 mm långa
  • Däckssatser finns tillgängliga för dubbel eller trippel kapacitet
  • Kan användas i standardinkubatorer och kylrum (5° till 40 °C)
  • Exakta och reproducerbara hastighetsjusteringar
Specifikationer
Hastighetsintervall 0,1 till 3,8 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 40 °C
Wattal 14 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, UL
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 32.5 cm
Höjd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 32 cm
Vikt (metrisk) 8 kg
Modell C-modell
För användning med (applikation) För tillväxt och observation av olika cellkulturer
Förpackningsmängd 1 st.