Läs mer
Ratiolab™ Bänkställ för avfallssäckar
Produktkod. 16201462
Change view
Mått (L x B):
300 x 500 mm
Produktkod. Mått (L x B)
16201462 300 x 500 mm
1 options
Produktkod. 16201462 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 7001430
I lager
Detta bänkställ för avfallspåsar är 35 cm högt och rymmer avfallspåsar i storleken 300 x 500 mm.
  • Praktiskt bänkställ, plastbelagt, med 3 gummifötter.
  • För påsstorlek 300 x 500 mm
avfall, engångs, stativ, påse
Specifikationer
För användning med (utrustning) Avfallspåsar, 300 x 500 mm
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 300 x 500 mm
Höjd (metrisk) 35 cm