Läs mer
Koettermann™ Bänk med hjul
Produktkod. 15508585
:
Höjd: 420mm
Produktkod. 15508585
Brand: Koettermann™ 94500003
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Koettermann™ Bänk med hjul är mobil och lämplig för laboratorieförhållanden.
  • Mobil bänk
  • Hjul
Spécification
Produkttyp Mobil bänk
Färg Grå
Höjd (metrisk) 420 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis