Läs mer
Koettermann™ Heavy-Duty bord, SGL Laboratoriebänkskiva
Produktkod. 14855391
Change view
Mått (L x B x H):
1500 x 750 x 900 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
14855391 1500 x 750 x 900 mm Varje
1 options
Produktkod. 14855391 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50700027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22095.00 SEK
    18355.56 SEK / Paket med 1
    Save 3739.44 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-03-2027
Robust mobilt bord som lämpar sig för en mängd olika laboratorieuppgifter. Koettermann™ Heavy-Duty bord, SGL Laboratory bänkskiva är designad för hållbarhet och motstånd.
  • Lämplig för en mängd olika uppgifter:
    • Handstil
    • Kemikalie- och utrustningshantering
    • Hygien och aseptiska kravområden
  • Surdy och hållbara:
    • Rejäla hjul
    • Resistent mot kemikalier
    • Reptålig
    • Max lastkapacitet: 400kg
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Mått (L x B x H) 1500 x 750 x 900 mm
Höjd (metrisk) 900 mm
Inkluderar Trespa TopLab Bänkskiva
Längd (metrisk) 150 cm
Bärande kapacitet (metrisk) 400 kg
Antal hyllor 1
Bredd (metrisk) 750 mm