Läs mer
Cytiva Benchkote blad för ÄKTA-system
Kvantitet:
10/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Beskrivning
Varför Benchkote ark för lab ÄKTA system?
- Täck den övre buffertbrickan med Benchkote och skydda mot buffertspill och saltavlagringar.
- Förenkla dagligt och veckovis förebyggande underhåll av den övre buffertbrickan på dina ÄKTA-system
- Smidig, absorberande Whatman™ papper absorberar snabbt spill.
- Laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
- Erbjuds i tre bekväma förpackningsstorlekar: 10/pk, 25/pk och 50/pk ark.
- Bekväm och lätt att använda.
- Benchkote ark är tillverkade av absorberande, ogenomträngligt material utformat för att skydda laboratorieytorna mot farligt spill.
- Den högkvalitativa, smidiga och absorberande Whatman™ papper, absorberar snabbt vätskespill och laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Absorberande papper, laminerad polyeten |
| Beskrivning | För användning med ÄKTA go |
| Kvantitet | 10/Pk. |