Läs mer
Cytiva Benchkote Blad för ÄKTA Systems
Produktkod. 16002042
För användning med (applikation):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
Antal per förpackning:
10/Förpackning
25/förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16002042
Marke: Cytiva 230010064
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Skyddar de övre buffertbrickorna från buffertspill och saltavlagringar
  • Täck den övre buffertbrickan för att skydda mot buffertspill och saltavlagringar
  • Förenkla dagligt och veckovis förebyggande underhåll av den övre buffertbrickan i ÄKTA-systemen
  • Tillverkad av absorberande, ogenomträngligt material som är designat för att skydda laboratorieytorna mot farligt spill
  • Smidig, absorberande Whatman papper absorberar snabbt spill
  • Laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan
  • Passar den övre buffertbrickan på ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure och ÄKTA start-proteinreningssystem.
  • Bekväm och lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Absorberande foder
Material Papper, laminerad polyeten
För användning med (applikation) ÄKTA Start
Antal per förpackning 25/förpackning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt