Läs mer
Cytiva Benchkote Blad för ÄKTA Systems
För användning med (applikation):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
Antal per förpackning:
10/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Täck den övre buffertbrickan för att skydda mot buffertspill och saltavlagringar
- Förenkla dagligt och veckovis förebyggande underhåll av den övre buffertbrickan i ÄKTA-systemen
- Tillverkad av absorberande, ogenomträngligt material som är designat för att skydda laboratorieytorna mot farligt spill
- Smidig, absorberande Whatman papper absorberar snabbt spill
- Laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan
- Passar den övre buffertbrickan på ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure och ÄKTA start-proteinreningssystem.
- Bekväm och lätt att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Absorberande foder |
| Material | Papper, laminerad polyeten |
| För användning med (applikation) | ÄKTA Avant |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |