Läs mer
Cytiva Benchkote Surface Protector, 460 x 570mm pad
Description
- Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
- Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
- Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
- Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
- Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pad |
| Mått (L x B) | 460 x 570 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 50 kuddar |