Läs mer
Gibco™ BenchStable™ DMEM
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16457060 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16457060 500 ml
16467060 10 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16457060 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4192101
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Gibco DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
BenchStable DMEM har konstruerats för lagring vid rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med konventionell DMEM när den kompletteras med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Denna DMEM ändras enligt följande:
• Optimerad för stabilitet i rumstemperatur
• Med hög glukos, GlutaMAX, fenolröd
• Utan att använda
natriumpyruvat BenchStable DMEM
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller fyra gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer som det ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH. DMEM med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skydda från ljus.