Läs mer
Gibco™ BenchStable™ DMEM
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16467060 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467060 10 x 500 ml
16457060 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16467060 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4192102
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Gibco DMEM (Dulbeccos modifierade örnmedium) är ett mycket använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller, samt cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
BenchStable DMEM har konstruerats för lagring vid rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellproliferation och maximal celltäthet jämförbar med konventionell DMEM när det kompletteras med ≥10 % foster bovint serum (FBS).
Denna DMEM modifieras enligt följande:
• Optimerad för rumstemperaturstabilitet
• med högt glukos, GlutaMAX, fenolrött
• utan natriumpyruvat
ärDMEM BenchStable
unikt jämfört med andra medier eftersom det innehåller fyra gånger så hög koncentration av aminosyror och vitaminer som det ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med lågt glukos (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. DMEM med GlutaMAX-tillskott minimerar ansamling av giftig ammoniak och förbättrar cellernas livskraft och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott med ≥10 % foster bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, 293, Cos-7 och PC-12
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbeccos modifierade Eagle Medium)
Serumnivå Standardserumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 9001:2015-standarden ISO
Produktlinje BenchStable
Kvantitet 10 x 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skydda mot ljus.