Läs mer
Gibco™ BenchStable™ DMEM/F12
Produktkod. 16447060 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16447060 10 x 500 ml
16437060 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16447060 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4192002
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Gibco DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
BenchStable DMEM/F-12 har konstruerats för lagring i rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med konventionell DMEM/F12 när den kompletteras med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Denna DMEM/F-12 är modifierad enligt följande:
• Optimerad för stabilitet i rumstemperatur
• Med GlutaMAX, fenolröd
• Utan att använda
HEPEPS BenchStable DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH. DMEM/F-12 med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Kvantitet 10 x 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skydda från ljus.