Läs mer
Gibco™ BenchStable™ MEM
Beskrivning
Gibco Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
BenchStable MEM har konstruerats för lagring vid rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med konventionell MEM när den kompletteras med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Detta MEM ändras enligt följande:
• Optimerad för stabilitet i rumstemperatur
• Med GlutaMAX, fenolröd
• Utan att
använda HEPES BenchStable MEM
MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins ’modifiering. MEM finns med Earles ’salter för användning i en CO2-inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO2. Detta MEM inkluderar Earles salter. MEM med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable MEM kräver komplettering med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, GlutaMAX, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 9001: 2015 standard |
| Visa mer |