Läs mer
Gibco™ BenchStable™ RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16497060 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497060 500 ml
16407070 10 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497060 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4192301
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager.
Gibco RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640-medium har sedan dess visat sig vara lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
BenchStable RPMI 1640 Medium har konstruerats för förvaring i rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med konventionell RPMI 1640 Medium när den kompletteras med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Denna RPMI 1640 Medium är modifierad enligt följande:
• Optimerad för stabilitet i rumstemperatur
• Med GlutaMAX, fenolröd
• Utan att
använda HEPES BenchStable RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 Medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitamin B12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH. RPMI 1640 Medium med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Phenol Red
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skydda från ljus.